Få mere at vide
Labconco™ Roterende vingevakuumpumpe
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
Indeholder
Pump, ON/OFF switch, power cord with plug, one 12.7mm (1/2 in.) O.D. and one 19.1mm (3/4 in.) O.D. inlet adapter, and one 1L (1 qt.) bottle of vacuum oil
Designet til brug med Labconco Frysetørre Systems —kompakte størrelse passer nemt ind i frysetørre systemskabe
Giv en pålidelig vakuumkilde til andre produkter, herunder handskebokse og centrifugalkoncentratorer.
- To-trins, olietætnede pumper med glidevinge
- Omskiftelige højvakuum- og højkapacitetstilstande
- Tre-positions gasballast (lukket, lavt flow og højt flow)
- Indkapslet, blæserkølet, enfaset elmotor driver pumpen
- Termisk overbelastningsbeskyttelse med automatisk genstart
- Indløbsventil forhindrer luft- og oliesug i tilfælde af strøm- eller olietab
- Hus af støbt aluminium
- Monteret på en bundplade med gummifødder for stabilitet
Kat. nr. 16-108-218 har en bagside IEC prop; modeller med 117L/min. pumpekapacitet inkluderer et udtrækkeligt løftehåndtag; modeller med 195L/min. pumpekapacitet har et løftebeslag. Der medfølger også et pumpeudstødningsfilter med olie- og lugtfilterelementer.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 2 x 10-3 mBar |
| Strømstyrke | 2,4 A |
| Inkluderer | Pumpe, 4 x 1 L flasker med vakuumpumpeolie, 1 x udstødningsfilter med olietåge og lugtfilterelementer, ON/OFF-kontakt, netledning med stik, 1 x 12,7 mm (1/2 in.) OD og 1 x 19,1 mm (3/4 in.) ydre dia. Indløbsadapter |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Materiale | Støbt aluminium |
| Stiktype | NEMA 6-15P |
| Vægt (engelsk) | 65 lb. |
| Vægt (metrisk) | 29.5 kg |
| Flowhastighed | 117 l/min. |
| Til brug med | Frysetørt system |
| Vis mere |