Få mere at vide
Labconco™ RapidVap™ Vertex™ Tørre fordampere
Artikelnummer. 15956150 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Certificeringer:
CE
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Stiktype:
Schuko
Artikelnummer. Certificeringer Elektriske krav Stiktype
15956150 CE 230 V, 50/60 Hz Schuko
1 options
Artikelnummer. 15956150 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7320030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75130.00 DKK
    61345.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 13784.14 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-03-2027
Indeholder
Temperaturprobe til overvågning af blok- eller prøvetemperatur, indbygget udsugningsventilator med blæser, 6 fod (183 cm) eller 2 tommer (5 cm) ID polyethylen udstødningsslange med klemme og 6 fod (183 cm) fleksibelt polyethylenrør til nitrogenforsyning med John Guest™ fitting
Kræver
Aluminiumsblok, prøverør, nitrogenkilde med flowhastighed på mindst 6,5 CFM
Fremskynder fordampning af op til 50 prøver på samme tid ved hjælp af tør varme og nitrogenblæsning
Fremskynder fordampningen af op til 50 prøver samtidig ved brug af tør varme og nitrogenblæsning.
Funktionsegenskaber
  • Tør varme eliminerer en potentiel kilde til krydskontaminering og reducerer vedligeholdelsen sammenlignet med vandbade
  • Nitrogenblæsning reducerer partialtrykket direkte over væsken for at fremskynde fordampningen og hjælpe med at fjerne opløsningsmidlet under fordampningen
  • Fem nitrogenkontrolventiler med tænd/sluk-kontakter; Hver ventil styrer en række på 10 dyser, hvilket gør det muligt at bevare nitrogen under delvise drifter
  • Frontmonteret trykregulator med analog visning af tryk fra 0 til 45 psi i 2 psi-trin
  • Mikroprocessorstyret varmeapparat leverer varme til blokken og kan programmeres fra 30° til 100 °C i trin på 1 °C
  • Timeren kan sættes fra 1 til 999 minutter.
  • Hukommelsen gemmer op til 10 programmer
Yderligere funktioner
  • Touchskærmsprogrammering
  • LCD-skærm
  • Epoxybelagt stålyderside
  • Glaslåget giver synlighed af prøver og er modstandsdygtigt over for kemikalier
  • Lille fodaftryk
Ideel til forberedelse af prøver i en række forskellige anvendelser, herunder lægemiddelopdagelse, klinisk analyse, miljøtestning, agrokemi og retsmedicinsk bevisbehandling.
Certificeringer
ETL og ETL-C opført (fabrikant nr. 7320020 og 7320040); CE-mærket (fabrikant nr. 7320030, 7320035, 732037)
garanti
Et år på materialer og håndværk.
Tekniske data
Strømstyrke 4 A
Certificeringer CE
Vise LCD
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Højde (engelsk) 13 tommer
Højde (metrisk) 33 cm
Inkluderer Temperatursonde, indbygget udsugningsventilator med blæser, 6 fod eller 2 tommer. Indre dia. Polyethylen udstødningsslange med klemme og 6 fod fleksibel polyethylen slange til nitrogentilførsel med John Guest™ montering
Lamper medfølger LED
Materiale Epoxybelagt stål
Antal steder 50
Stiktype Schuko
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 100 °C
Stopur 1 til 999 min.
Type Tørbad/blok
Spænding 230 V
Volumen (metrisk) Op til 450 ml
garanti 1 år
Vægt (engelsk) 35 lb.
Vægt (metrisk) 15.9 kg
Bredde (engelsk) 20,4''
Bredde (metrisk) 51 cm
Watt 900 w