Få mere at vide
Labconco™ RapidVap™ Vertex Dry Evaporator Blocks
Artikelnummer. p-4267740 Shop alle Labconco Corporation produkter
Antal steder:
18
50
Volumen (metrisk):
3 mL
5 mL
8 mL
16 mL
40 mL
60 mL
Artikelnummer. 15966150
Brand: Labconco™ 7321200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Labconco™ RapidVap™ Vetex Dry Evaporator kræver blok af massivt aluminium, der inkluderer håndtag i rustfrit stål til at løfte blokken ind og ud af fordamperen.
  • Består af massivt aluminium med rustfri stålhåndtag til løft ud af fordamper
  • Leveres med 0,21 tommer. (0,5 cm) diameter port i øverste venstre hjørne til indsættelse af temperatursonde for at overvåge øvre bloktemperatur
  • Flere blokvarianter tilgængelige, så de passer til rørstørrelsen
  • Brugerdefinerede blokke fås også
Tekniske data
Diameter (engelsk) Port 0,21 tommer.
Diameter (metrisk) port 5 mm
Til brug med (udstyr) RapidVap vertex tør fordamper
Holder 50 rør (12 x 75 mm)
Materiale Aluminium
Antal steder 50
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 100 °C
Type Blok
Volumen (metrisk) 5 mL