Få mere at vide
Labconco™ RapidVap™ Vertex Dry Evaporator Blocks
Shop alle Labconco Corporation produkter
Antal steder:
18
50
Volumen (metrisk):
3 mL
5 mL
8 mL
16 mL
40 mL
60 mL
Beskrivelse
Labconco™ RapidVap™ Vetex Dry Evaporator kræver blok af massivt aluminium, der inkluderer håndtag i rustfrit stål til at løfte blokken ind og ud af fordamperen.
- Består af massivt aluminium med rustfri stålhåndtag til løft ud af fordamper
- Leveres med 0,21 tommer. (0,5 cm) diameter port i øverste venstre hjørne til indsættelse af temperatursonde for at overvåge øvre bloktemperatur
- Flere blokvarianter tilgængelige, så de passer til rørstørrelsen
- Brugerdefinerede blokke fås også
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Port | 0,21 tommer. |
| Diameter (metrisk) port | 5 mm |
| Til brug med (udstyr) | RapidVap vertex tør fordamper |
| Holder | 18 ASE Hætteglas (28 x 95 mm) |
| Materiale | Aluminium |
| Antal steder | 18 |
| Type | Blok |
| Volumen (metrisk) | 40 mL |