Få mere at vide
Labconco™ RapidVap™ Vertex Dry Evaporator Blocks
Artikelnummer. 15966150 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Antal steder:
18
50
Volumen (metrisk):
3 ml
5 ml
8 ml
16 ml
40 ml
60 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal steder Volumen (metrisk)
15966150 50 5 ml
15786799 50 8 ml
15906160 50 3 ml
15987956 50 16 ml
15986150 18 40 ml
15996150 18 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15966150 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7321200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Labconco™ RapidVap™ Vetex Dry Evaporator kræver blok af massivt aluminium, der inkluderer håndtag i rustfrit stål til at løfte blokken ind og ud af fordamperen.
  • Består af massivt aluminium med rustfri stålhåndtag til løft ud af fordamper
  • Leveres med 0,21 tommer. (0,5 cm) diameter port i øverste venstre hjørne til indsættelse af temperatursonde for at overvåge øvre bloktemperatur
  • Flere blokvarianter tilgængelige, så de passer til rørstørrelsen
  • Brugerdefinerede blokke fås også
Specifications
Diameter (engelsk) Port 0,21 tommer.
Diameter (metrisk) port 5 mm
Til brug med (udstyr) RapidVap vertex tør fordamper
Holder 50 rør (12 x 75 mm)
Materiale Aluminium
Antal steder 50
Temperaturområde (metrisk) 30 °C til 100 °C
Type Blok
Volumen (metrisk) 5 ml