Få mere at vide
Labconco™ Protector XVS™ Zero–Pressure PVC Weathercap for Ventilation Stations
Artikelnummer. 15429454 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Protector VS Ventilationsstation
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15429454 Protector VS Ventilationsstation
1 options
Artikelnummer. 15429454 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 4722200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Pressure PVC Weathercap for Ventilation Stations
  • For use with Labconco Protector XVS Ventilation Stations
  • PVC zero-pressure weathercap connects directly to duct for vertical discharge of effluent air and dispersion away from building
  • Cap keeps out rain and snow but adds little static pressure to exhaust system
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Protector VS Ventilationsstation
Højde (engelsk) 36 tommer.
Vægt (engelsk) 20 lb.
Vægt (metrisk) 9.1 Kg
Inkluderer Weathercap
Dimensioner 6 in. dia. round PVC duct
Materiale Polypropylen, PVC
Til brug med (applikation) Ducting