Beskrivelse
- Til brug med Labconco beskyttelsesventilationsstationer XVS
- 90-bøjning° har klokkeformet endeforbindelser til direkte at modtage PVC-kanalen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Protector VS Ventilationsstation |
| Højde (engelsk) | 13,62'' |
| Vægt (engelsk) | 8 lb. |
| Vægt (metrisk) | 3.6 Kg |
| Højde (metrisk) | 34.59 cm |
| Inkluderer | 90° Albue |
| Dimensioner | 6 tommer diameter. Rund PVC-kanal |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Til brug med (applikation) | Designet til hurtig installation og minimale tryktab |