Få mere at vide
Labconco™ Fleksibel beskyttelseskanal XVS™ forbindelse til ventilationsstationer
Artikelnummer. 15429484 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Protector VS Ventilationsstation
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15429484 Protector VS Ventilationsstation
1 options
Artikelnummer. 15429484 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 4861800
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Fleksibel kanalforbindelse til ventilationsstationer
  • Til brug med Labconco beskyttelsesventilationsstationer XVS
  • Fleksibel kanalforbindelse reducerer vibrationer mellem blæser og PVC-kanaler; leveres med to installationsklemmer
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Protector VS Ventilationsstation
Højde (engelsk) 12 tommer
Vægt (engelsk) 8 lb.
Vægt (metrisk) 3.6 Kg
Højde (metrisk) 30.48 cm
Inkluderer Fleksibel kanalforbindelse
Dimensioner 6 tommer diameter rundt PVC-kanal
Materiale Polypropylen, PVC
Til brug med (applikation) Kanalføring