Få mere at vide
Labconco™ Protector™ Standard Storage Cabinet
Artikelnummer. 15189705 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
36 in.
Antal døre:
2
Dørtype:
Manual Close
Vægt (engelsk):
180 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Antal døre Dørtype Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
15189705 36 in. 2 Manual Close 180 lb. Hver
1 options
Artikelnummer. 15189705 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 9900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10115.00 DKK
    9594.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 520.44 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Four leveling feet and one 8 in. filler panel to increase cabinet depth from 22 to 30 in.
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
  • Support loads up to 800 lb. (363kg)
  • Durable epoxy-coated steel construction
  • Attractive glacier white exterior complements laboratory casework and Labconco fume hoods
  • Manual-closing, non-locking door(s)
Ordreinfo
Work surface and interior shelf kits are sold separately
Tekniske data
Produkttype Storage Cabinet
Farve White
Dørtype Manual Close
Til brug med (applikation) Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent
Højde (engelsk) 35.5 to 36.75 in.
Højde (metrisk) 90.17 to 93.34 cm
Inkluderer Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in.
Længde (engelsk) 22 in.
Bæreevne (engelsk) 800 lb.
Bæreevne (metrisk) 362.87 kg
Antal døre 2
Overfladebelægning Epoxy
Vægt (engelsk) 180 lb.
Vægt (metrisk) 81.64 kg
Bredde (engelsk) 36 in.
Bredde (metrisk) 91.44 cm
Materiale Epoxy-coated Steel