Få mere at vide
Labconco™ Protector™ Rustfrit stål kontrolleret atmosfære handskeboks
Artikelnummer. p-4361111 Shop alle Labconco Corporation produkter
Certificeringer/compliance:
CE
Stiktype:
UK-stik
Vægt (metrisk):
295 kg
Spænding:
208/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11701539
Brand: Labconco™ 5060131
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Støttebund, inert gas til påfyldning, vakuumpumpe til evakuering
Giver et tæt miljø til arbejde med forureningsfølsomme materialer
  • Type 304 rustfrit stålforing giver en glat, holdbar overflade, der modstår kemisk korrosion og forenkler rengøringen.
  • Tør-pulver epoxy-coated stål yderside har overlegen korrosionsbestandighed.
  • Indvendige og ydre overføringskammerdøre i klar akryl.
  • To 8 tommer. ID, epoxybelagt aluminium, dobbeltrillede handskeporte med neoprenpakninger.
  • Fire indløbs-/udløbsventiler, to på hovedkammeret og to på overførselskammeret til evakuering og påfyldning af kamrene.
  • To 0,75 tommer. OD bagmonterede indløbs- og udløbskompressionsfittings for nem tilslutning til valgfrit AtmosPure™ Re-Gen gasrenser.
  • Vedligeholder iltniveauer så lave som 0,2 ppm og fugtniveauer så lave som 1 ppm.
  • Overstiger klasse I atmosfæreinddæmningsbetingelser for lav iltgennemtrængning pr ISO 10648-2 (< 0,16 ppm/min.).
  • Hoved- og overføringskammer analoge trykmålere til at overvåge trykniveauer inde i kassen.
  • Fabriksmonteret, bagmonteret trykaflastningsbobler i rustfrit stål kl± 6 tommer vandmåler.
  • Fluorescerende belysning af 80 fodlys til lyst interiør.
  • Indvendig, venstre side, vægmonteret gennemløb med stik giver mulighed for installation på stedet af en valgfri elektrisk stikkontakt eller valgfri gennemløbsport.
  • Indvendig højre vægmonteret stikkontakt med 10 A maksimal kredsløbsbelastning.
  • Et par neoprenhandsker, 30 tommer lange, er uigennemtrængelige for vanddamp, gasser og giftige kemikalier.
  • Stort lamineret sikkerhedsglas 0,75 tommer tykt udsigtsvindue.
  • Indvendige og ydre drejelige overføringskammerdøre i rustfrit stål, modvægtede og udstyret med lynlåse.
Certificeringer
CE-overensstemmelsesmærkning (internationale modeller), ETL-listet (modeller fra Nordamerika)
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft.
Tekniske data
Produkttype Handskerum
Belysningstype Fluorescerende (2 x 25 W)
Materiale Rustfrit stål
Strømstyrke 10 A
Certificeringer/compliance CE
Dybde (engelsk) 34,4''
Dybde (metrisk) 87.4 cm
Vise LCD
Til brug med (applikation) Kontrollerede atmosfærefølsomme materialer
Til brug med (udstyr) AtmosPure™ Re-Gen gasrenser
Højde (engelsk) 45,7 tommer.
Højde (metrisk) 116.1 cm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer 2 x 25 watt fluorescerende pærer
Stiktype UK-stik
Havne 2
Spænding 208/230 V
garanti 1 år
Vægt (engelsk) 650 lb.
Vægt (metrisk) 295 kg
Bredde (engelsk) 63,5 tommer.
Bredde (engelsk) Interiør 35 tommer
Bredde (metrisk) 161.3 cm
Bredde (metrisk) interiør 88.9 cm