Få mere at vide
Labconco™ Protector™ Handskerum med kontrolleret atmosfære i rustfrit stål
Artikelnummer. 11701539 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
CE
Stiktype:
Britisk stik
Vægt (metrisk):
295 kg
Spænding:
208/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Stiktype Vægt (metrisk) Spænding Pakningsstørrelse
11701539 CE Britisk stik 295 kg 208/230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11701539 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 5060131
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Kræver
Støttebund, inert gas til påfyldning, vakuumpumpe til evakuering
Giver et lækagetæt miljø til arbejde med materialer, der er følsomme over for forurening.
  • Type 304 rustfri stålforing giver en glat, holdbar overflade, der modstår kemisk korrosion og forenkler rengøringen
  • Tørpulver-epoxybelagt stålyderside har overlegen korrosionsbestandighed
  • Gennemsigtige akryl indvendige og ydre transferkammerdøre
  • To 8 tommer ID, epoxybelagt aluminium, dobbeltrillede handskeporte med neoprenpakninger
  • Fire indløbs-/udløbsventiler, to i hovedkammeret og to i overførselskammeret til evakuering og fyldning af kamrene
  • To 0,75 tommer Overdrevne bagmonterede ind- og udløbskompressionsfittings for nem tilslutning til valgfri AtmosPure™ Re-Gen gasrenser
  • Holder iltniveauet så lavt som 0,2 ppm og fugtniveauet så lavt som 1 ppm
  • Overskrider klasse I atmosfæreindkapslingsbetingelser for lav iltgennemtrængning ifølge ISO 10648-2 (<0,16ppm/min.)
  • Hoved- og overførselskammer analoge trykmålere til overvågning af trykniveauer inde i kassen
  • Fabriksmonteret, bagmonteret rustfrit stål trykaflastningsboble med ±6 tommer vandmåler
  • Fluorescerende belysning med 80 fods lys til lyst interiør
  • Indvendigt, venstreside, vægmonteret gennemgang med stik muliggør installation på stedet af en valgfri stikkontakt eller valgfri gennemførsluning
  • Indvendig vægmonteret stikkontakt på højre side med maksimal kredsløbsbelastning på 10A
  • Par neoprenhandsker, 30 tommer lange er uigennemtrængelige over for vanddamp, gasser og giftige kemikalier
  • Store laminerede sikkerhedsglas 0,75 tommer Tykt observationsvindue
  • Indre og ydre drejebare rustfri stål-transferkammerdøre, modvægtede og udstyret med hurtiglåse
Certificeringer
CE-overensstemmelsesmærkning (internationale modeller), ETL-listet (modeller fra Nordamerika)
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft.
Tekniske data
Produkttype Handskerum
Belysningstype Fluorescerende (2 x 25 W)
Materiale Rustfrit stål
Strømstyrke 10 A
Certificeringer/compliance CE
Dybde (engelsk) 34,4''
Dybde (metrisk) 87.4 cm
Vise LCD
Til brug med (applikation) Kontrollerede atmosfærefølsomme materialer
Til brug med (udstyr) AtmosPure™ Re-Gen gasrenser
Højde (engelsk) 45,7 tommer.
Højde (metrisk) 116.1 cm
Inkluderer 2 x 25 watt fluorescerende pærer
Stiktype Britisk stik
Havne 2
Spænding 208/230 V
garanti 1 år
Vægt (engelsk) 650 lb.
Vægt (metrisk) 295 kg
Bredde (engelsk) 63,5 tommer.
Bredde (engelsk) Interiør 35 tommer
Bredde (metrisk) 161.3 cm
Bredde (metrisk) interiør 88.9 cm
Frekvens 50/60 Hz