Få mere at vide
Labconco™ Protector Handskeboks tilbehørssæt
Shop alle Labconco Corporation produkter
Produkttype:
Trykaflastningssæt
Beskrivelse
Sættets komponenter
- Rundt HEPA-filter med en diameter på 5 tommer (99,9 % effektiv på 0,3 mikron partikler)
- Plastslange modhager (2)
- 10 fod af 3/4 in. ID neoprent rør
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Protector handskeæsker |
| Inkluderer | HEPA-filter, slangemodhageforbindelser og 10 fod på 0,75 tommer. ID neoprenrør til fastgørelse til trykaflastningsboblerens udstødning |
| Produkttype | Trykaflastningssæt |