Få mere at vide
Labconco™ Protector™ Handskeboks med glasfiber kontrolleret atmosfære, 2 porte
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
Kræver
Støttebund, justerbar højde, mobile og stationære fodstativer, inert gas til påfyldning.
- Ét-stykke støbt glasfiberforing giver en glat, holdbar overflade, der modstår kemisk korrosion og forenkler rengøringen
- Tørpulverlakeret stålyderside har overlegen korrosionsbestandighed
- To 8 tommer ID, epoxybelagt aluminium, dobbeltrillede handskeporte med neoprenpakninger
- Pladsbesparende indre og ydre transferkammerdøre
- Fire indløbs-/udløbsventiler, to i hovedkammeret og to i transferkammeret til evakuering og fyldning af kamrene
- To 0,75 tommer Overdrevne bagmonterede ind- og udløbskompressionsfittings for nem tilslutning til valgfri AtmosPure™ Re-Gen gasrenser
- Holder iltniveauet så lavt som 0,4 ppm og fugtniveauet så lavt som 2 ppm
- Overskrider klasse I atmosfæreinddæmningsbetingelser for lav iltpermeation ifølge ISO 10648-2 (<0,3 ppm/min.)
- Hoved- og overførselskammer analoge trykmålere til overvågning af trykniveauer inde i kassen
- Fabriksmonteret, bagmonteret rustfrit stål trykaflastningsboble med ±6 tommer vandmåler
- Fluorescerende belysning af 120 fodlys til lyst interiør
- Indvendigt, venstreside, vægmonteret gennemgang med stik muliggør installation på stedet af en valgfri stikkontakt eller valgfri gennemførsluning
- Indvendig vægmonteret stikkontakt på højre side med maksimal kredsløbsbelastning på 10A
- Par neoprenhandsker, 30 tommer lange er uigennemtrængelige over for vanddamp, gasser og giftige kemikalier
- Store laminerede sikkerhedsglas 0,75 tommer Tykt observationsvindue
- Indvendige og ydre klare akryl, drejebare transferkammerdøre, modvægtede og udstyret med hurtiglåse
Certificeringer
CE-overensstemmelsesmærkning (internationale modeller), ETL-listet (nordamerikanske modeller)
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Handskerum |
| Belysningstype | Fluorescerende (2 x 25 W) |
| Materiale | Glasfiber |
| Strømstyrke | 10 A |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Dybde (engelsk) | 34,4'' |
| Dybde (metrisk) | 87.4 cm |
| Vise | LCD |
| Til brug med (applikation) | Kontrollerede atmosfærefølsomme materialer |
| Til brug med (udstyr) | AtmosPure™ Re-Gen gasrenser |
| Vis mere |