Få mere at vide
Labconco™ Protector™ Controlled Atmosphere Handskeboks
Artikelnummer. p-4263000 Shop alle Labconco Corporation produkter
Certificeringer/compliance:
CE
UL, ETL, CAN/CSA
Materiale:
Glasfiber
Rustfrit stål
Stiktype:
Schuko stik
Spænding:
208/230 V
Artikelnummer. 16803353
Brand: Labconco™ 5080035
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Understøttende bund, vakuumpumpe til evakuering, inert gas til påfyldning.
Handskebokse giver et lækagetæt miljø til arbejde med forureningsfølsomme materialer
De vigtigste funktioner:
  • Overskrid klasse 1 atmosfæreindeslutningsbetingelser for iltgennemtrængning< 1,67 ppm/min. om ISO 10648-2 testmetode
  • Fire manuelle ventiler med 3/8 —tommer kompressionsfittings, to på hovedkammeret og to på overførselskammeret
  • Automatisk styring af hovedkammertrykket, hovedkammerevakuerings- og påfyldningscyklusser og overføringskammerevakuerings- og påfyldningscyklusser
  • Regulering af vakuum/tryk mellem -5 og +5 tommer vandmåler i hovedkammeret og mellem 0 og -29,5 tommer kviksølv i overførselskammeret
  • Mulig, hørbar/visuel alarm, der lyder, når tryk/vakuumniveau er uden for de fastsatte grænser
  • Tre-positions fodpedal (øg gas/fyld, sluk, evakuer/mindsk gas)
  • Fabriksmonteret, bagmonteret lavprofil trykaflastningsbobler i rustfrit stål kl± 6 tommer vandmåler
  • To bagmonterede ind- og udløb 3/4 tommer. OD kompressionsfittings for nem tilslutning til valgfri gasrenser eller tilbehør tørretog
  • Fabrikslækagetestet ingen —påviselige lækager større end 1 x 10 -6 mL/sek.
Yderligere funktioner:
  • LCD-display af hovedkammer og overførselskammertryk i tommer vand, tommer kviksølv og mBar
  • 0,38 tommer tykt lamineret sikkerhedsglas synsvindue med 36,0 W x 27,6 in.H (91 x 70 cm) synsfelt
  • Et par neoprenhandsker 0,015 tommer tykke, 30 tommer lange, størrelse 9 3/4
  • To 8 tommer. ID epoxybelagt aluminium, dobbeltrillede handskeporte med neoprenpakninger
  • Kontakter til lys- og elstik
  • To 25-watt lysstofrør
  • Tørpulver epoxycoatede udvendige paneler i 18 og 20 gauge stål
Modelegenskaber med rustfrit stål:
  • Type 304 rustfrit stålforing med Type 304 rustfrit stål indre og ydre overføringskammerdøre; Type 304 rustfrit stål frontpanel
  • Ydeevne testet for at holde iltniveauer så lave som 0,2 ppm og fugtniveauer så lave som 1 ppm
  • Iltgennemtrængning< 0,16 ppm/min pr ISO 10648-2
Glasfiberforet modelfunktioner:
  • Formstøbt glasfiberforing i ét stykke med indvendige og ydre døre til overføringskammeret i klar akryl
  • Ydeevne testet for at holde iltniveauer så lave som 0,4 ppm og fugtniveauer så lave som 2 ppm
  • Iltgennemtrængning< 0,3 ppm/min pr ISO 10648-2
Certificeringer
ETL-listet, UL 61010-1 og CAN/CSA C22.2 nr. 1010.1 overensstemmelse (nordamerikanske modeller); CE-mærket (internationale modeller)
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft.
Tekniske data
Produkttype Handskerum
Belysningstype Fluorescerende (2 x 25 W)
Materiale Glasfiber
Strømstyrke 10 A
Certificeringer/compliance CE
Dybde (engelsk) 34,4''
Dybde (metrisk) 87.4 cm
Vise LCD
Til brug med (applikation) Kontrollerede atmosfærefølsomme materialer
Til brug med (udstyr) AtmosPure™ Re-Gen gasrenser
Højde (engelsk) 45,7 tommer.
Højde (metrisk) 116.1 cm
Inkluderer 2 x 25 watt fluorescerende pærer
Stiktype Schuko stik
Havne 2
Spænding 208/230 V
garanti 1 år
Vægt (engelsk) 500 lb.
Vægt (metrisk) 227 kg
Bredde (engelsk) 63,9 tommer.
Bredde (engelsk) Interiør 35 tommer
Bredde (metrisk) 162.3 cm
Bredde (metrisk) interiør 88.9 cm