Få mere at vide
Labconco™ PrimeMate™ Vakuum pumpe olie
Artikelnummer. p-4893732 Shop alle Labconco Corporation produkter
Materiale:
Hydrobehandlet paraffinisk kulbrinteolie
Syntetisk kulbrinteolie
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17104534
Brand: Labconco™ 1988001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Labconco PrimeMate Olieskiftesystem
  • Vælg mellem en gallon (3,8L) hydrobehandlet paraffinisk kulbrinteolie eller syntetisk kulbrinteolie
  • Anbefales til Labconco generelle vakuumpumper
Tekniske data
Produkttype Syntetisk vakuumpumpeolie
Format Olie
Til brug med (udstyr) PrimeMate Olieskiftesystem
Materiale Hydrobehandlet paraffinisk kulbrinteolie
Volumen (engelsk) 1 gal.
Volumen (metrisk) 3.8 L