Få mere at vide
Labconco™ PrimeMate™ Vakuum pumpe olie
Artikelnummer. 17104534 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
Hydro-behandlet paraffinholisk kulbrinteolie
Syntetisk kulbrinteolie
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
17104534 Hydro-behandlet paraffinholisk kulbrinteolie -
15103025 Syntetisk kulbrinteolie Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17104534 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 1988001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2340.00 DKK
    2243.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.41 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Til brug med Labconco PrimeMate Olieskiftesystem
  • Valg mellem en gallon (3,8L) hydrobehandlet paraffinholisk kulbrinteolie eller syntetisk kulbrinteolie
  • Anbefales til Labconco generelle vakuumpumper
Tekniske data
Produkttype Syntetisk vakuumpumpeolie
Format Olie
Til brug med (udstyr) PrimeMate Olieskiftesystem
Materiale Hydro-behandlet paraffinholisk kulbrinteolie
Volumen (engelsk) 1 gal.
Volumen (metrisk) 3.8 L