Få mere at vide
Labconco™ PrimeMate™ Vakuum pumpe olie
Artikelnummer. 15103025 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
Hydrobehandlet paraffinisk kulbrinteolie
Syntetisk kulbrinteolie
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale unitSize
15103025 Syntetisk kulbrinteolie Hver
17104534 Hydrobehandlet paraffinisk kulbrinteolie -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15103025 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7541300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Labconco PrimeMate Olieskiftesystem
  • Vælg mellem en gallon (3,8L) hydrobehandlet paraffinisk kulbrinteolie eller syntetisk kulbrinteolie
  • Anbefales til Labconco generelle vakuumpumper
Tekniske data
Produkttype Syntetisk vakuumpumpeolie
Format Olie
Til brug med (udstyr) PrimeMate Olieskiftesystem
Materiale Syntetisk kulbrinteolie
Volumen (engelsk) 1 gal.
Volumen (metrisk) 3.8 L