Beskrivelse
- Højdejusterbar fra 83,8 til 101,6 cm (33 til 40 tommer)
- Permanent monteret sort laminat arbejdsflade
- Nederste hylde rummer tilbehør
- Med hjul eller nivelleringsfødder
Ordreinfo
Dimensioner: 31D x 60W x 33 til 40H (78,7 x 152,4 x 83,8 til 101,6 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Præcis handskerum, Beskytterhandskeboks, XPert Vægtboks |
| Højde (engelsk) | 40 til 33 tommer. |
| Vægt (engelsk) | 225 lb. |
| Vægt (metrisk) | 102 Kg |
| Dybde (engelsk) | 31 tommer |
| Bredde (engelsk) | 60 tommer. |
| Højde (metrisk) | 101,6 til 83,8 cm |
| Dybde (metrisk) | 78,7 cm |
| Bredde (metrisk) | 152.4 cm |
| Produkttype | Stationær |
| Vis mere |