Få mere at vide
Labconco™ Bærbart bord
Artikelnummer. 13181156 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
35 x 19 x 36 tommer. (88,9 x 48,26 x 91,44 cm)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
13181156 35 x 19 x 36 tommer. (88,9 x 48,26 x 91,44 cm)
1 options
Artikelnummer. 13181156 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 8025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5715.00 DKK
    5480.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 234.23 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Mobil arbejdsstation, der ruller ud af syne, når den ikke er i brug
  • Belastningskapacitet: 400 lb. (181 kg)
  • 1 tomme (2,5 cm) firkantet epoxybelagt stålramme
  • Transporterer tunge instrumenter og omfangsrigt udstyr sikkert
  • To åbne phenolpladehylder med højtryks-melamin-laminatoverflade modstår pletter og korrosion
  • 4 tommer dia. (10 cm) hjul; to med tålåse
Ordreinfo
Vægt: 50 lb. (23 kg).
garanti
Livstidsgaranti.
Tekniske data
Oversigt Epoxy-coated stålramme
Dimensioner (L x B x H) 35 x 19 x 36 tommer. (88,9 x 48,26 x 91,44 cm)
Slutte Epoxybelagt
Højde (engelsk) 36 tommer.
Højde (metrisk) 91.44 cm
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 88.9 cm
Materiale Epoxybelagt stål
Bredde (engelsk) 19''
Bredde (metrisk) 48.26 cm