Få mere at vide
Labconco™ Iltmonitor, 0,1 til 100 %
Artikelnummer. p-4263004 Shop alle Labconco Corporation produkter
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11731539
Brand: Labconco™ 5244501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
10 fod af forbindelsessensorkabel, strømledning til tilslutning til handskerummets indvendige stikkontakt og monteringsbeslag til ophængning fra indvendige hylder (5061600, sælges separat) eller indvendige hyldesæt bagpå (5235000, sælges separat)
Måler procent af ilt inde i handskerummet ved hjælp af en kemikalie-resistent elektrokemisk sensor
  • Måleområdet er 0,1 til 100 % oxygen (± % af fuld skala ved 77 F °og 29,92 in. Hg)
  • Frontpanel LCD-display
  • Vurderet til generelle formål så lavt som 1000 ppm (0,1 %)
  • Til brug med alle handskebokse
  • Varenr. 5244400 er til Precise handskebokse
  • For 5244500 og 5244501 kan fungere med både Protector og Precise
Tekniske data
Detekterbare analytter Oxygen
Detektionsgrænser 1 ppm
Flowhastighed 0 to 10 L/min.
Til brug med (udstyr) Glove Boxes
Gasser målt Oxygen
Indgange Gas
Linearitet 1 ppm
Produkttype Oxygen Monitor
Svartid 15 sec. (1 sec. average time)
Span Drift 1 ppm
Temperatur (engelsk) Drift 68 to 77°F
Temperatur (metrisk) Drift 20 to 25°C
Nul støj Yes
Nøjagtighed 1 ppm
Dybde (engelsk) 6.2 in.
Dybde (metrisk) 15.75 cm
Display Type LCD
Elektriske krav 230V 50/60Hz
Udvidet rækkevidde 10,000 ppm
Til brug med (applikation) Registrering af spor iltniveauer ved hjælp af en elektrokemisk sensor
Frekvens 50/60 Hz
Højde (engelsk) 10.9 in.
Højde (metrisk) 27.69 cm
Inkluderer 10 fod af forbindelsessensorkabel, strømledning til tilslutning til handskerummets indvendige stikkontakt og monteringsbeslag til ophængning fra indvendige hylder (5061600, sælges separat) eller indvendige hyldesæt bagpå (5235000, sælges separat)
Måleområde 0 til 10.000 ppm
Præcision 1 ppm
Spænding 230 V
Vægt (engelsk) 12 lb.
Vægt (metrisk) 5.4 kg
Bredde (engelsk) 6,5 tommer.
Bredde (metrisk) 16.51 cm