Indeholder
10 fod af forbindelsessensorkabel, strømledning til tilslutning til handskerummets indvendige stikkontakt og monteringsbeslag til ophængning fra indvendige hylder (5061600, sælges separat) eller indvendige hyldesæt bagpå (5235000, sælges separat)
- Måleområdet er 0,1 til 100% ilt (±% af fuld skala ved 77 °F og 29,92 tommer Hg)
- LCD-skærm på frontpanelet
- Godkendt til generel service helt ned til 1000 ppm (0,1%)
- Til brug med alle handskerum
- Del nr. 5244400 er til Precise handskerummene
- Til 5244500 og 5244501 kan arbejde med både Protector og Precise
Specifikationer
Specifikationer
| Detekterbare analytter | Ilt |
| Detektionsgrænser | 1 ppm |
| Flowhastighed | 0 til 10 L/min. |
| Til brug med (udstyr) | Handskerum |
| Indgange | Gas |
| Linearitet | 1 ppm |
| Produkttype | Oxygen Monitor |
| Svartid | 15 sek. (1 sek gennemsnitstid) |
| Temperatur (metrisk) Drift | 20 til 25 °C |
| Nul støj | Ja |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?