Få mere at vide
Labconco™ Fugtmåler/Hygrometer
Shop alle Labconco Corporation produkter
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Måler absolut fugtindhold i gas
- Registrerer niveauer fra 0 til 10.000 ppm (med tre områder på 0-100 ppm, 100-1000 ppm og 1000-10.000 ppm) med± 1 procents nøjagtighed
- Består af kemisk inert keramisk teknologi fugtsensor, prøvetagningsblok, digital skærmmonitor, prøveudtagningspumpe, skiftende strømforsyning og tænd/sluk-knap
- Til brug med alle handskebokse
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fugtmåler/Hygrometer |
| Opløsning | 5 ppm |
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Længde (engelsk) | 7,7 tommer |
| Højde (metrisk) | 18.28 cm |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Til placering inde i handskerummets hovedkammer til kontinuerlig overvågning af fugtniveauer |