Beskrivelse
Kræver
FreeZone Frysetørresystem til fastgørelse af minipropkammer via port
- Til brug med en FreeZone™ Frysetørt system
- Plads til 48 serumhætteglas á 2 mL og 8 serumhætteglas á 30 mL
- Efter lyofilisering kan hætteglassene tilproppes, mens de stadig er under vakuum
- Standsningsafstand: 0,5 tommer. (1,3 cm)
- Til hætteglas i højden fra 1,38 til 2,48 in. (3,5 til 6,3 cm)
- Leveres med bakke til ind- og udlæsning af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mini stopkammer |
| Antal hylder | 0 |
| Materiale | Akryl |
| Til brug med (applikation) | Til lyofilisering af prøver i små serumhætteglas med delte propper |
| Til brug med (udstyr) | FreeZone™ Frysetørt system |
| Inkluderer | 17 tommer klart pvc-rør |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.4 cm |
| Højde (engelsk) | 10'' |
| Højde (metrisk) | 25.4 cm |
| Vis mere |