Få mere at vide
Labconco™ Mikrocentrifugerørstativ
Artikelnummer. 15989501 Shop alle Labconco Corporation produkter
Stillinger:
12
18
96
Holder:
Mikrorør (0,5 ml)
Mikrorør (1,5 ml)
Mikrorør (5 ml)
Til brug med (udstyr):
0,5 ml mikrorør
1,5 ml mikrorør
5 ml mikrorør
Dimensioner (L x B x H):
5 x 2 x 2,5 tommer. (12,7 x 5,1 x 6,4 cm)
6 x 2 x 1,5 tommer. (15,2 x 5,1 x 3,8 cm)
8 x 6 x 1,5 tommer. (20,3 x 15,2 x 3,8 cm)
8 x 8 x 1,5 tommer. (20,3 x 20,3 x 3,8 cm)
Artikelnummer. 15989501
Brand: Labconco™ 4026403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold rørene oprejst og fremme ledning af varme eller kulde fra Temp-Zone område på udvalgte modeller af Purifier Cell Logic Biosafety-skabe for at hjælpe med at opretholde prøvetemperaturen
  • Materiale: Anodiseret aluminium
  • Farve: Blå
Tekniske data
Produkttype Mikrocentrifugerørstativ
Array 96
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Holder Mikrorør (1,5 ml)
Materiale Aluminium
Stillinger 96
Form Firkant
Hylder Ingen
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 1,5 ml mikrorør
Dimensioner (L x B x H) 8 x 8 x 1,5 tommer. (20,3 x 20,3 x 3,8 cm)
Længde (metrisk) 20.3 cm
Længde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 3.8 cm
Højde (engelsk) 1,5 tommer