Få mere at vide
Labconco™ Mikrocentrifugerørstativ
Shop alle Labconco Corporation produkter
Stillinger:
12
18
96
Holder:
Mikrorør (0,5 ml)
Mikrorør (1,5 ml)
Mikrorør (5 ml)
Til brug med (udstyr):
0,5 ml mikrorør
1,5 ml mikrorør
5 ml mikrorør
Dimensioner (L x B x H):
5 x 2 x 2,5 tommer. (12,7 x 5,1 x 6,4 cm)
6 x 2 x 1,5 tommer. (15,2 x 5,1 x 3,8 cm)
8 x 6 x 1,5 tommer. (20,3 x 15,2 x 3,8 cm)
8 x 8 x 1,5 tommer. (20,3 x 20,3 x 3,8 cm)
Beskrivelse
Hold rørene oprejst og fremme ledning af varme eller kulde fra Temp-Zone område på udvalgte modeller af Purifier Cell Logic Biosafety-skabe for at hjælpe med at opretholde prøvetemperaturen
- Materiale: Anodiseret aluminium
- Farve: Blå
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrocentrifugerørstativ |
| Array | 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Holder | Mikrorør (5 ml) |
| Materiale | Aluminium |
| Stillinger | 12 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Nej |
| Vis mere |