Få mere at vide
Labconco™ Manuel ventil gas- og vakuumslangetilslutningssæt til Precise™ Handskebokse
Artikelnummer. 11711469 Shop alle Labconco Corporation produkter
Til brug med (udstyr):
Precise™ Basic™ Handskerum og Controlled Atmosphere Handskeboks, Controlled Atmosphere Glove Box
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11711469
Brand: Labconco™ 5245100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbehør til Precise handskebokse
  • Inkluderer fleksible vinylslanger og fittings
  • Forbinder brugerleveret inertgasforsyningstank og roterende vingevakuumpumpe til ventiler placeret på handskerummet
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Precise™ Basic™ Handskerum og Controlled Atmosphere Handskeboks, Controlled Atmosphere Glove Box
Vægt (engelsk) 20 lb.
Vægt (metrisk) 9.1 Kg
Produkttype Manuel ventilgas- og vakuumslangetilslutningssæt