Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Lock™ Frysetørret kolbesamling med standard koniske 19/38 samlinger
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
En komplet Lyph-Lock Kolben indeholder en top og bund af glas og en gummiring
- Kolberne bør ikke fyldes mere end en tredjedel af deres volumen, så maksimalt overfladeareal opnås, og effektiv frysetørring er sikret.
- Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventilporte (sælges separat).
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 2,2'' |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (engelsk) | 4,33 tommer |
| Højde (metrisk) | 11 cm |
| Inkluderer | Glas top og bund, silikonegummi ringforsegling |
| Produkttype | Kolbesæt |
| Standard konusled | 19/38 |
| Vægt (engelsk) | 3 lb. |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |