Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Lock™ Frysetørret kolbesamling med standard koniske 19/38 samlinger
Artikelnummer. 15103035 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) unitSize
15103035 25 mL Hver
15113035 50 mL Hver
15123035 100 mL Hver
15153035 750 mL Hver
15163035 1000 mL Hver
15133035 250 mL Hver
15143035 500 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
Product Code. 15103035 missing translation for 'mfr' Labconco™ missing translation for 'supplierNo' 7550000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Add to basket
Add to basket
En komplet Lyph-Lock Kolben indeholder en top og bund af glas og en gummiring.
En komplet Lyph-Lock Kolben indeholder en top og bund af glas og en gummiring
  • Kolberne bør ikke fyldes mere end en tredjedel af deres volumen, så maksimalt overfladeareal opnås, og effektiv frysetørring er sikret.
  • Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventilporte (sælges separat).
Specifications
Diameter (engelsk) Ydre 1,33 tommer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 1,45 tommer.
Højde (metrisk) 3.7 cm
Inkluderer Glas top og bund, silikonegummi ringforsegling
Produkttype Kolbesæt
Standard konusled 19/38
Vægt (engelsk) 3 lb.
Engangs Genanvendelig
Mundstil Fælles
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 34 mm
Vægt (metrisk) 1.4 kg