Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaskeadaptere
Artikelnummer. p-147071 Shop alle Labconco Corporation produkter
Standard konusled:
19/38 til 0,5 tommer port
19/38 til 0,75 tommer port
24/40 til 0,5 tommer port
24/40 til 0,75 tommer port
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15173055
Brand: Labconco™ 7568000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flaskeadaptere: Til tilslutning Lyph-Lock kolber til ventilåbninger på tørrekammer eller manifold
Borosilikatglas, med 90° bøje
Tekniske data
Type Flaske adapter
Materiale Borosilikatglas
Standard konusled 19/38 til 0,5 tommer port
Til brug med (applikation) Til tilslutning af lyph-lock kolber til ventilåbninger på tørrekammer eller manifold
Til brug med (udstyr) Lyph lock kolber
Inkluderer 90° bøje
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.2 kg