Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaskeadaptere
Artikelnummer. 15173055 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Standard konusled:
19/38 til 0,5 tommer port
19/38 til 0,75 tommer port
24/40 til 0,5 tommer port
24/40 til 0,75 tommer port
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled unitSize
15173055 19/38 til 0,5 tommer port -
15183055 19/38 til 0,75 tommer port Hver
15193055 24/40 til 0,5 tommer port -
10691621 24/40 til 0,75 tommer port Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15173055 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7568000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 DKK
    516.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.33 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flaskeadaptere: Til tilslutning Lyph-Lock kolber til ventilåbninger på tørrekammer eller manifold
Borosilikatglas, med 90° bøje
Tekniske data
Type Flaske adapter
Materiale Borosilikatglas
Standard konusled 19/38 til 0,5 tommer port
Til brug med (applikation) Til tilslutning af lyph-lock kolber til ventilåbninger på tørrekammer eller manifold
Til brug med (udstyr) Lyph lock kolber
Inkluderer 90° bøje
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.2 kg