Få mere at vide
Labconco™ Labconco Låg til Kammer på -50 FreeZone 4,5 L
Artikelnummer. 11701499 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Kammer på -50 FreeZone 4,5 L
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
11701499 Kammer på -50 FreeZone 4,5 L
1 options
Artikelnummer. 11701499 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7730700
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Låg passer på tørrekamre og FreeZone samlerkamre.
Udskiftningslåg til 4,5L -50° C FreeZone Frysetørrere fremstillet før 2017. Bekræft, at delen matcher din FreeZone Frysetørrers volumen og temperaturklassificering før køb.
Udskiftningslåg til 4,5 L -50° C FreeZone Frysetørrere fremstillet før 2017. Låg passer på tørrekamre og FreeZone samlerkamre.
Tekniske data
Type Låg
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Til brug med (udstyr) Kammer på -50 FreeZone 4,5 L
Vægt (engelsk) 2.5 lb.
Vægt (metrisk) 1.1 kg