Få mere at vide
Labconco™ Venstre Indvendig Self Storage Kit til Precise™ Handskebokse
Shop alle Labconco Corporation produkter
Til brug med (udstyr):
Precise™ Basic™ Handskerum
Beskrivelse
- Giver ekstra brugbart overfladeareal til små genstande inde i handskerummet
- Består af fire hylder i rustfrit stål, to epoxybelagte lodrette stolper
- 4,4D x 21,25W x 20,0 in. H
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Precise™ Basic™ Handskerum |
| Højde (engelsk) | 20 tommer |
| Vægt (engelsk) | 5 lb. |
| Vægt (metrisk) | 2.3 Kg |
| Dybde (engelsk) | 4,4 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 21.25 tommer. |
| Højde (metrisk) | 50.8 cm |
| Inkluderer | 4 hylder i rustfrit stål, 2 vertikale epoxybelagte stålstøtter |
| Dybde (metrisk) | 11.17 cm |
| Bredde (metrisk) | 53.97 cm |
| Vis mere |