Indeholder
Hastighedskontrolboks til montering oven på brugerleveret afgashætte, blæserkontakt og label til drift med flere hastigheder
Kræver
Kanalføring
- Ideelt til røghætteudstødningssystemer under moderate til meget ætsende forhold.
- Energieffektive direkte drevne ECM motorer bruger en tredjedel mindre energi end remdrevne motorer
- Husholdninger lavet af støbt glasfiberarmeret polyester for holdbarhed og lang levetid
- Pulverlakeret stålbund og vejrbeskyttelse giver lang levetid i ekstreme vejrforhold
- Termisk overstyringsbeskyttet blæser med RPM automatisk dæmpede hastigheder for at forhindre motoroverbelastning
- Variabel udstødningsorientering justeres til otte udløbspositioner for fleksibilitet i installationen
- Gennemstrømningsventiler og lameller tillader luftcirkulation
- Balancerede, fremadbuede impeller lavet af sprøjtestøbt polypropylen modstår korrosive atmosfærer, fungerer stille og giver optimal lufttilførsel
- Indløbs- og udløbsdiametre er dimensioneret til at modtage stift PVC-kanalmateriale direkte for sikker installation
- Aftageligt vejrdæksel giver nem adgang til ECM motor og impelleraksel
- Når blæseren er korrekt installeret på kanalsystemet, varierer lydniveauet fra 50 til 70 dba.
- Hætteapplikation: Moderat til meget ætsende
- Motorkraft: 1 hk
- Glasfiberblæsere anbefales ikke til brug med Perchlorsyre.
Tekniske data
Tekniske data
| Luftstrømshastighed | 200 til 1400 cfm |
| Til brug med (udstyr) | Røghætteudstødningssystem |
| Vægt (engelsk) | 95 pund |
| Vægt (metrisk) | 43 Kg |
| Hestekræfter | 1 hp |
| Produkttype | Blower |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 12,38 tommer |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 12,75 tommer |
| Spænding | 230 V |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Vis mere |