Få mere at vide
Labconco™ Handskeboks fugtighedsmonitor
Artikelnummer. 17164504 Shop alle Labconco Corporation produkter
Spænding:
230 V
Artikelnummer. 17164504
Brand: Labconco™ 5442201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Moisture Monitor, 0 - 6000 ppm, for Labconco Handskebokse
Fugtmåler måler dugpunktsområdet fra -80 til 0° C eller 0 til 6000 ppm. Viser kun dugpunkt. Inkluderer måler, sonde, fastgørelsesstik og kalibreringsstativ. Til placering inde i handskerummets hovedkammer. Til brug med for Labconco Beskytter og præcist kontrolleret atmosfære og kombinationshandskebokse.
Tekniske data
Spænding 230 V
Til brug med (applikation) Måler dugpunktsområdet fra -80 til 0 °C eller 0 til 6000 ppm