Få mere at vide
Labconco™ Glasvogn
Artikelnummer. 16408090 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Antal skuffer:
2
4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal skuffer
16408090 4
15156456 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16408090 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 8045000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7245.00 DKK
    6923.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 321.92 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Medbring nemt glasvarer, plastikvarer og små instrumenter med Labconco Glasvogn.
  • Belastningskapacitet: 400 lb. (181 kg)
  • Holdbar gletsjerhvid, pulverlakeret 18 gauge svejset stålrørsramme med ergonomiske, ekstruderede gummihåndtag og ID-mærke
  • Fås med to 18Lx 32Wx 4 in.H (46x 81x 10 cm) eller fire 18Lx 16Wx 4 in.H (46x 41x 10 cm) aftagelige vinylbelagte trådkurve
  • Aftagelig plastik drypbakke opfanger spild
  • 4 tommer dia. (10 cm) hjul, to med tålåse
  • Livstidsgaranti
Ordreinfo
Sendes komplet samlet. Vægt: 50 lb. (23 kg).
garanti
Livstidsgaranti.
Tekniske data
Antal skuffer 4