Beskrivelse
Medbring nemt glasvarer, plastikvarer og små instrumenter med Labconco Glasvogn.
- Belastningskapacitet: 400 lb. (181 kg)
- Holdbar gletsjerhvid, pulverlakeret 18 gauge svejset stålrørsramme med ergonomiske, ekstruderede gummihåndtag og ID-mærke
- Fås med to 18Lx 32Wx 4 in.H (46x 81x 10 cm) eller fire 18Lx 16Wx 4 in.H (46x 41x 10 cm) aftagelige vinylbelagte trådkurve
- Aftagelig plastik drypbakke opfanger spild
- 4 tommer dia. (10 cm) hjul, to med tålåse
- Livstidsgaranti
Ordreinfo
Sendes komplet samlet. Vægt: 50 lb. (23 kg).
garanti
Livstidsgaranti.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Glasvogn |
| Dimensioner (L x B x H) | 34,88 x 19 x 36,38 tommer. (88,6 x 48,3 x 92,4 cm) |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at bære glasvarer, plastik og små instrumenter |
| Højde (engelsk) | 36,38 tommer. |
| Højde (metrisk) | 92.4 cm |
| Inkluderer | 18G svejset 1 tommer hvidt stålrør, gummihåndtag, to store kurve (32 x 18 x 4) med aftagelig plastikdrypbakke til at fange spild, 4 in. dia. Hårde gummihjul, to med tålåse, ID-mærke, højtryks-melaminlaminatoverflade |
| Længde (engelsk) | 34,88 tommer. |
| Længde (metrisk) | 88.6 cm |
| Bæreevne (engelsk) | 400 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 181 kg |
| Vis mere |