Få mere at vide
Labconco™ Generelt handskerum: ilt- og fugtfjernelsessøjle
Shop alle Labconco Corporation produkter
Til brug med (udstyr):
Precise™ Basic™ Handskerum og Controlled Atmosphere Handskeboks, Controlled Atmosphere Glove Box
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Labconco Generelt handskerum
- Giver mindre end 5 ppm ilt og mindre end 50 ppm fugt (genopfyldelig)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Precise™ Basic™ Handskerum og Controlled Atmosphere Handskeboks, Controlled Atmosphere Glove Box |
| Vægt (engelsk) | 26 lb. |
| Vægt (metrisk) | 11.8 Kg |
| Produkttype | Oxygen, Fugtfjernelsessøjle |