Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Tilbehør til stop- eller bulkbakketørrer
Artikelnummer. p-2683164 Shop alle Labconco Corporation produkter
Længde (engelsk):
7 tommer
12 tommer
13 tommer
Vægt (engelsk):
3 pund
5 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15103015
Brand: Labconco™ 7516200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til FreeZone Stop- og bulkbakketørrere.
Støttegitter Rustfrit stål med aftageligt plastgitter Giver støtte til at stoppe ampuller og andre små beholdere. Holder 144-12 mm dia. beholdere Bruges med Labconco Stopbakke og bulkbakke tørretumblere Bakke med udskydelig bund Rustfrit stål med separat bund, der glider ud for at tillade glasbeholdere direkte kontakt med hylden Brug med Labconco Tilstopningsbakke og bulkbakketørrere Hyldeafstandsstykker Rustfrit stål Placer på en eller to tomme hylder for at hjælpe med at stoppe delvist fyldte små hætteglas eller flasker
Tekniske data
Type Support Grid
Antal hylder 0
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Giver støtte til at stoppe ampuller og andre små beholdere
Til brug med (udstyr) Freezone™ stopbakketørrer
Inkluderer Bakke i rustfrit stål med aftageligt plastgitter
Bredde (metrisk) 17.8 cm
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.8 cm
Vægt (engelsk) 5 pund
Vægt (metrisk) 2.3 kg