Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Tilbehør til stop- eller bulkbakketørrer
Artikelnummer. 15193075 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
7 tommer
12 tommer
13 tommer
Vægt (engelsk):
3 pund
5 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
15193075 13 tommer 3 pund Hver
15103015 7 tommer 5 pund Hver
11701459 12 tommer 5 pund Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15193075 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7756300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Tilbehør til FreeZone Stop- og bulkbakketørrere.
Støttegitter Rustfrit stål med aftageligt plastikgitter Giver støtte til at stoppe ampuller og andre små beholdere Rummer 144-12 mm diameter beholdere Brug med Labconco propbeholder og bulkbakke Tørretumblere Bakke med udtrækkende bund Rustfrit stål med separat bund, der kan trilles ud for at tillade direkte kontakt med hylden Glasbeholdere Brug med Labconco Stopningsbakke og bulkbakketørrere Hyldeafstande i rustfrit stål Placer på en eller to opsatte hylder for at hjælpe med at stoppe delvise mængder små flasker eller flasker
Tekniske data
Type Hylde Spacer
Antal hylder 0
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) 2 afstandsstykker, der er placeret på en eller to tomme hylder for at hjælpe med at stoppe delvise mængder små hætteglas eller flasker
Til brug med (udstyr) Freezone™ stopbakketørrer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Højde (metrisk) 6.4 cm
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 33 cm
Vægt (engelsk) 3 pund
Vægt (metrisk) 1.4 kg