Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Tilbehør til stop- eller bulkbakketørrer
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
Tilbehør til FreeZone Stop- og bulkbakketørrere.
Støttegitter Rustfrit stål med aftageligt plastikgitter Giver støtte til at stoppe ampuller og andre små beholdere Rummer 144-12 mm diameter beholdere Brug med Labconco propbeholder og bulkbakke Tørretumblere Bakke med udtrækkende bund Rustfrit stål med separat bund, der kan trilles ud for at tillade direkte kontakt med hylden Glasbeholdere Brug med Labconco Stopningsbakke og bulkbakketørrere Hyldeafstande i rustfrit stål Placer på en eller to opsatte hylder for at hjælpe med at stoppe delvise mængder små flasker eller flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Support Grid |
| Antal hylder | 0 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Giver støtte til at stoppe ampuller og andre små beholdere |
| Til brug med (udstyr) | Freezone™ stopbakketørrer |
| Inkluderer | Bakke i rustfrit stål med aftageligt plastgitter |
| Bredde (metrisk) | 17.8 cm |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Længde (metrisk) | 17.8 cm |
| Vægt (engelsk) | 5 pund |
| Vis mere |