Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Seksports bakketørremanifold
Artikelnummer. 11791449 Shop alle Labconco Corporation produkter
Til brug med (udstyr):
For freezone™ stopbakketørrere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11791449
Brand: Labconco™ 7726500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Seks ventiler giver fleksibiliteten til at forbinde kolber og andet frysetørret glas til FreeZone Frysetørresystemer med bakketørrer.
  • Ventilerne kan rumme enten 1/2 in. (1,3 cm) eller 3/4 tommer. (1,9 cm) kolbeadaptere
  • Monteres på støttefoden, der følger med bakketørreren
  • Kan installeres i marken før eller efter at bakketørreren er installeret på frysetørresystemet
Tekniske data
Type Bakketørremanifold
Antal hylder 0
Materiale Rustfrit stål
Antal havne 6
Til brug med (udstyr) For freezone™ stopbakketørrere
Bredde (engelsk) 30 tommer
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 17.8 cm
Længde (engelsk) 16,5 tommer
Længde (metrisk) 41.9 cm
Spænding 115 V
Elektriske krav 115 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Vægt (engelsk) 225 lb.
Vægt (metrisk) 102 kg