Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Bulkbakke
Artikelnummer. 11751449 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Freezone™ bulk- eller stopbakketørrer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11751449 Freezone™ bulk- eller stopbakketørrer Hver
1 options
Artikelnummer. 11751449 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7756200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
For FreeZone Bulkbakketørrere og/eller stoppebakketørrere
  • Kan bruges med både stop- og bulkbakketørrere
Tekniske data
Type Bulkbakke
Antal hylder 0
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Freezone™ bulk- eller stopbakketørrer
Bredde (engelsk) 11,5 tommer.
Bredde (metrisk) 29.2 cm
Højde (engelsk) 0,88 tommer.
Højde (metrisk) 2.2 cm
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38.1 cm
Vægt (engelsk) 3 lb.
Vægt (metrisk) 1.4 kg