Få mere at vide
Labconco™ Frysetørrende ampul tilbehør
Shop alle Labconco Corporation produkter
Type:
Ampul adapter
Forseglingsbrænder
Prop
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Beskrivelse
Frysetørrer ampul tilbehør gør det muligt at bruge ampuller med Labconco FreeZone Frysetørrere.
- Store splitpropper i gummi passer til 5, 10, 20, 30, 50, 100 og 125 ml Labconco Serumflasker (flasker med 20 mm prop).
- Pakke med 100 stk.
- Ilt-/naturgasforseglingsbrænder er specielt designet til flammeforsegling, frysetørre ampuller.
- Forsegler alle typer varmebestandigt glas.
- Forbindes til naturgas, butan eller propan og oxygen med 1/4 tommer. ID slangeforbindelser.
- Ampulventiladapter giver forbindelse af ampuller til tørrekamre og manifolder ved at forbinde ampuller til ventilporte eller rustfri stålstammer.
- Ti pr pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Forseglingsbrænder |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Forbindes til naturgas, butan eller propan og oxygen |
| Til brug med (udstyr) | Frysetørresystem |
| Vægt (engelsk) | 3 lb. |
| Vægt (metrisk) | 1.4 kg |