Få mere at vide
Labconco™ Frysetørrende ampul tilbehør
Artikelnummer. 10248014 Shop alle Labconco Corporation produkter
Type:
Ampul adapter
Forseglingsbrænder
Prop
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Artikelnummer. 10248014
Brand: Labconco™ 7593401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Frysetørrer ampul tilbehør gør det muligt at bruge ampuller med Labconco FreeZone Frysetørrere.
  • Store splitpropper i gummi passer til 5, 10, 20, 30, 50, 100 og 125 ml Labconco Serumflasker (flasker med 20 mm prop).
    • Pakke med 100 stk.
  • Ilt-/naturgasforseglingsbrænder er specielt designet til flammeforsegling, frysetørre ampuller.
    • Forsegler alle typer varmebestandigt glas.
    • Forbindes til naturgas, butan eller propan og oxygen med 1/4 tommer. ID slangeforbindelser.
  • Ampulventiladapter giver forbindelse af ampuller til tørrekamre og manifolder ved at forbinde ampuller til ventilporte eller rustfri stålstammer.
    • Ti pr pakke.
Tekniske data
Type Ampul adapter
Materiale Neopren
Til brug med (udstyr) Frysetørresystem
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.2 kg