Få mere at vide
Labconco™ Flat Work Surface
Artikelnummer. p-175458 Shop alle Labconco Corporation produkter
Bredde (engelsk):
72 tommer.
Bredde (metrisk):
183 cm
Vægt (engelsk):
205 lb.
Vægt (metrisk):
93 kg
Artikelnummer. 16647142
Brand: Labconco™ 4882804
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
Install atop Labconco Protector™ storage cabinets and adjustable height base stands.
  • Placed atop two Protector standard base cabinets to support precise glove boxes
  • Flat, solid-epoxy work surfaces
Tekniske data
Produkttype Flat Work Surface
Farve Sort
Klip stil Without Cutout
Dybde (engelsk) 30 tommer
Dybde (metrisk) 76 cm
Til brug med (udstyr) Basic 70 laboratory hood, Precise™ and XPert™ weigh box
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 3 cm
Længde (engelsk) 30 tommer
Vægt (engelsk) 205 lb.
Vægt (metrisk) 93 kg
Bredde (engelsk) 72 tommer.
Bredde (metrisk) 183 cm
Materiale Epoxy