Få mere at vide
Labconco™ Flat Work Surface
Artikelnummer. 16647142 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
72 tommer.
Vægt (engelsk):
205 lb.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Vægt (engelsk)
16647142 72 tommer. 205 lb.
1 options
Artikelnummer. 16647142 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 4882804
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
Extend your work space with the Labconco Flat Work Surface, perfect when paired with the Labconco Fiberglass 30 and Basic™ hoods
Install atop Labconco Protector™ storage cabinets and adjustable height base stands.
  • Placed atop two Protector standard base cabinets to support precise glove boxes
  • Flat, solid-epoxy work surfaces
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Basic 70 laboratory hood, Precise™ and XPert™ weigh box
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Vægt (engelsk) 205 lb.
Vægt (metrisk) 93 kg
Længde (engelsk) 30 tommer
Dybde (engelsk) 30 tommer
Bredde (engelsk) 72 tommer.
Højde (metrisk) 3 cm
Dybde (metrisk) 76 cm
Bredde (metrisk) 183 cm
Produkttype Flat Work Surface
Materiale Epoxy
Farve Sort
Klip stil Without Cutout