Få mere at vide
Labconco™ Fladbundsrør til RapidVap™ Vakuum N2 og N2/48 fordampningssystemer
Artikelnummer. 11781559 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) prøve:
125 ml
450 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) prøve Pakningsstørrelse
11781559 450 ml Pakke med 8
11771559 125 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11781559 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7913408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8230.00 DKK
    7643.79 DKK / Pakke med 8
    Spare 586.21 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Borosilikatglasrør til brug med Labconco RapidVap N2 fordampningssystemer.
Borosilikatglasrør til brug med RapidVap N2 og N2/48 fordampningssystemer. De slebne glasrør giver bedre pasform og varmeoverførsel for hurtigere fordampningshastigheder. Stænglerne er designet til brug med Cool-Zone tidsbestemte slutpunktsbestemmelser. For at minimere fordampningstiden skal røret med den korrekte endepunktsstamme bruges. For eksempel, hvis et slutpunkt på 1,5 ml ønskes, vil valg af Tube 7913500 med et maksimalt 3,0 ml slutpunktsvolumen resultere i en unødvendig lang periode, der kræves for at fordampe de sidste 1,5 milliliter i stilken. Fladbundede rør er til brug i applikationer, når prøver tages til tørhed. Hvert gradueret 600 ml rør har en prøvekapacitet på op til 450 ml ved vortexing. Hvert gradueret 170 ml rør har en prøvekapacitet på op til 125 ml ved vortexing.
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Type Fladbundsrør
Til brug med (udstyr) RapidVap Vortex-fordamper
Volumen (engelsk) prøve 15 oz.
Volumen (metrisk) 600 mL
Volumen (metrisk) prøve 450 ml
Vægt (engelsk) 4 lb.
Vægt (metrisk) 1.8 kg