Beskrivelse
- Fremstillet af rustfrit stål
- Gør det muligt at placere en lille hurtigfrysekolbe med prøven i en større hurtigfrysekolbe
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flaskeholder |
| Antal hylder | 0 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Størrelse | Lille |
| Til brug med (applikation) | For at forhindre prøvesmeltning tilbage |
| Til brug med (udstyr) | For hurtigt freeze™ kolber, indvendige kolber 7542000 (40 ml) og 7542200 (80 ml) og ydre kolber 75411 |
| Bredde (engelsk) | 3,45 tommer. |
| Højde (engelsk) | 5 tommer |
| Højde (metrisk) | 12.7 cm |
| Vægt (engelsk) | 1 lb. |
| Vis mere |