Få mere at vide
Labconco™ Fiberglass 30 Fume Hoods - International Models
Compact hoods with bypass airflow for efficient fume removal
47605.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Stinkskab
Belægning Pulver
Belysningstype LED
Materiale Epoxybelagt stål
Produktlinje Labconco Fiberglass
Se flere specifikationer
Kræver: Ductwork, work surface, base cabinet or stand. Explosion-proof model wiring and switches must be supplied onsite to conform to local codes.
Produkter 1
Artikelnummer Brand Højde (engelsk) Tryk Vægt (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Højde (engelsk) Tryk Vægt (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
15113867
Dokumentvisning
Labconco™
3030001
52 tommer. 310 cfm at 0.12 in. H20 Max. at 100 fpm 122 lb.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Stinkskab
LED
Labconco Fiberglass
Glacier White
76.6 cm
310 cfm
50 Hz
Fiberglass
30 tommer
Pulver
Epoxybelagt stål
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL
30.2 in.
30.0 x 30.2 x 52 in.
20 in.
No service fixtures
230 V
76.2 cm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ Fiberglass 30 Fume Hoods - International Models