Få mere at vide
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolber, kun gummitoppe
Artikelnummer. 15173025 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
80 mL
300 mL
900 mL
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter:
1.27 cm
1.9 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Flask Top Adapter Pakningsstørrelse
15173025 80 mL 1.27 cm Hver
11791489 300 mL 1.9 cm Hver
11964809 900 mL 1.9 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15173025 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7544000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kræver
Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventiler. –40 og 80 ml kolber bruger en 0,5 tommer. (1,3 cm) adapter; større størrelser bruger en 0,75 tommer. (1,9 cm)
Til brug med Fast-Freeze Kolber
  • Fleksibel, ikke-forurenende silikonegummi-top Kan nemt klikkes af og på, men giver alligevel en pålidelig højvakuumforsegling
Tekniske data
Diameter (metrisk) Flask Top Adapter 1.27 cm
Kapacitet (metrisk) 80 mL
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Flaske Top
Vægt (engelsk) 1 lb.
Engangs Genanvendelig
Mundstil Brede
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 4.93 cm
Vægt (metrisk) 0.5 kg